Documenti fondamentali
Z193208
Micro spatulas
Curved at one end with knob at the other end, L 5 1/12 in. (140 mm)
About This Item
Codice UNSPSC:
41122403
NACRES:
NB.35
Materiali
stainless steel
Confezionamento
pkg of 2 ea
Lunghezza
5 1/12 in. (140 mm)
Descrizione generale
Curved, square-cut, sharpened tip (3 mm wide) at one end, with small knob at the other end.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4