Z177954
Scienceware® chemical spoons
L 25 cm
Sinonimo/i:
laboratory spatula, laboratory spoon
About This Item
Codice UNSPSC:
41122403
NACRES:
NB.35
Prodotti consigliati
Materiali
stainless steel
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art H367290025
Lunghezza
25 cm
Misura estremità a cucchiaio
1.8 mL , small
5.0 mL , large
Categorie correlate
Descrizione generale
Double-ended with large-size spoon on one end and small spoon on the other. Solid, rounded connecting shaft.
Note legali
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z177954-2EA | 4061832257297 |