Z281263
Laboratory brushes
Test tube, L 10 in., brush diam. × L 1 3/8 in. × 4 in.
About This Item
Codice UNSPSC:
47131605
NACRES:
NB.35
Prodotti consigliati
Confezionamento
pkg of 4 ea
Lunghezza
10 in.
brush diam. × L
1 3/8 in. × 4 in.
Descrizione generale
Brush materials resistant to acids, aromatic and aliphatic hydrocarbons, ketones, ethyl acetate esters, trichloroethylene, and hot water. FDA and USDA approved materials.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z281263-1PAK | 4061826668481 |