Z281255
Laboratory brushes
Test tube, L 9 in., brush diam. × L 3/4 in. × 3 1/4 in.
About This Item
Codice UNSPSC:
47131605
NACRES:
NB.35
Prodotti consigliati
Confezionamento
pkg of 4 ea
Lunghezza
9 in.
brush diam. × L
3/4 in. × 3 1/4 in.
Categorie correlate
Descrizione generale
Brush materials resistant to acids, aromatic and aliphatic hydrocarbons, ketones, ethyl acetate esters, trichloroethylene, and hot water. FDA and USDA approved materials.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)