Documenti fondamentali
Z281336
Laboratory brushes
Funnel, L 13 in., brush diam. × L 2 1/4 in. × 6 in.
About This Item
Codice UNSPSC:
47131605
NACRES:
NB.35
Confezionamento
pkg of 4 ea
Lunghezza
13 in.
brush diam. × L
2 1/4 in. × 6 in.
Descrizione generale
Brush materials resistant to acids, aromatic and aliphatic hydrocarbons, ketones, ethyl acetate esters, trichloroethylene, and hot water. FDA and USDA approved materials.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z281336-1PAK4061833569078