Documenti fondamentali
Z186724
Atomizer bulb
useful for priming liquid-transfer lines
Sinonimo/i:
priming bulk
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Materiali
rubber bulb
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
205A
Diametro
53 mm
Volume
75 mL
Descrizione generale
Rubber bulb with hard-rubber valves. Useful for priming liquid-transfer lines.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 10
1 of 10
Spray pump bottles capacity 500 mL
BAF116340000
Spray pump bottles
BRAND® pipette fillers Standard, for pipettes up to 10 mL
Z333980
BRAND® pipette fillers
Tube-type sprayer capacity 50 mL
Supelco
Z126292
Tube-type sprayer
Pipette bulb volume 1 mL
Sigma-Aldrich
Z509035
Pipette bulb
Pipette bulb volume 3 mL
Sigma-Aldrich
Z509043
Pipette bulb
BRAND® pipette fillers FLIP, for pipettes up to 100 mL
Z333972
BRAND® pipette fillers
BRAND® pipette fillers universal design, for pipettes up to 100 mL
Z333999
BRAND® pipette fillers
Pipette fillers red natural rubber bulb type
Z136468
Pipette fillers