HS20630C
Rubber Bulb
capacity 30 mL
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Prodotti consigliati
Materiali
red natural rubber
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Heathrow Scientific HS20630C
Lungh. × D.E. × Diam.
66 mm × 46 mm × 6 mm, (Hole diam)
Capacità
30 mL
Descrizione generale
The rubber bulb′s contoured shape and heavy-wall neck increase grip for easier use with pipettes and syringes.
Caratteristiche e vantaggi
- Constructed of Natural Rubber
- 30 mL volume, 2.3 in L x 1.8 in outer dia. x 0.2 in hole dia. (66 mm L x 46 mm OD x 6 mm hole dia.)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
HS20630C-1EA | 4065265820141 |