Documenti fondamentali
Z136085
Bel-Bulb pipettor
vinyl bulb, fits 6-8 mm pipettes, L × diam. 70 mm × 5 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Materiali
vinyl bulb
Caratteristiche
fits 6-8 mm pipettes
Confezionamento
pack of 2 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art F37887-0000
L × diam.
70 mm × 5 mm
Descrizione generale
Flexible vinyl bulb. A soft tapered chuck allows bulb to be held against pipette for suctioning.
Note legali
Bel-Bulb is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 10
1 of 10
Pipette bulb volume 1 mL
Sigma-Aldrich
Z509035
Pipette bulb
BRAND® pipette fillers FLIP, for pipettes up to 100 mL
Z333972
BRAND® pipette fillers
Pipette bulb capacity 150 mL
Z186708
Pipette bulb
RF1000™ pipette filler a lightweight manual pipette filler uniquely designed for one-handed operation
Z675997
RF1000 pipette filler
BRAND® pipette fillers universal design, for pipettes up to 100 mL
Z333999
BRAND® pipette fillers
Pipette fillers red natural rubber bulb type
Z136468
Pipette fillers
Pipette fillers red silicone bulb type
Z239089
Pipette fillers
BRAND® pipette fillers Standard, for pipettes up to 10 mL
Z333980
BRAND® pipette fillers