Z333999
BRAND® pipette fillers
universal design, for pipettes up to 100 mL
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Prodotti consigliati
Materiali
natural rubber
Descrizione
3 valves
Caratteristiche
for pipettes up to 100 mL
Produttore/marchio commerciale
BRAND 25315
Volume
100 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
Simple pipetting aids for volumetric and graduated pipettes. Control of the functions by squeezing the appropriate valves between thumb and fore finger.
Altre note
BR25315 (India)
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)