Documenti fondamentali
HS20630D
Rubber Bulb
capacity 60 mL
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Materiali
red natural rubber
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Heathrow Scientific HS20630D
Lungh. × D.E. × Diam.
80 mm × 54 mm × 6 mm, (hole diam)
Capacità
60 mL
Descrizione generale
The rubber bulb′s contoured shape and heavy-wall neck increase grip for easier use with pipettes and syringes.
Caratteristiche e vantaggi
  • Constructed of Natural Rubber
  • 60 mL volume, 3.1 in L x 2.1 in outer dia. x 0.2 in hole dia. (80 mm L x 54 mm OD x 6 mm hole dia.)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)