Documenti fondamentali
Z509043
Sigma-Aldrich
Pipette bulb
volume 3 mL
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Materiali
natural rubber
thimble blue
Confezionamento
pkg of 24 ea
Produttore/marchio commerciale
200-3A
Diam. int. bulbo
7 mm
Volume
3 mL
Descrizione generale
Natural rubber dropper bulbs for use with pipettes ensuring precise transfer and measurement of liquids.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Atomizer bulb useful for priming liquid-transfer lines
Z186724
Atomizer bulb
Pipette fillers red silicone bulb type
Z239089
Pipette fillers
RF1000™ pipette filler a lightweight manual pipette filler uniquely designed for one-handed operation
Z675997
RF1000 pipette filler