Documenti fondamentali
Z615927
BRAND® pipette bulb
Sinonimo/i:
Automatic pipettes
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Materiali
natural rubber
Produttore/marchio commerciale
BRAND 124700
Descrizione generale
Natural rubber (NR). Pipetting aid for glass pasteur pipettes.
Altre note
BR124700 (India)
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
Pipette bulb capacity 15 mL
Z186686
Pipette bulb
Pipette bulb capacity 150 mL
Z186708
Pipette bulb
BRAND® pipette fillers universal design, for pipettes up to 100 mL
Z333999
BRAND® pipette fillers
Atomizer bulb useful for priming liquid-transfer lines
Z186724
Atomizer bulb
Pipette fillers red silicone bulb type
Z239089
Pipette fillers
Pipette fillers red natural rubber bulb type
Z136468
Pipette fillers
BRAND® dropping pipettes capacity 1.8 mL, with integrated pipetting bulb
Z331775
BRAND® dropping pipettes