Documenti fondamentali
Z186686
Pipette bulb
capacity 15 mL
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Materiali
natural rubber
round red
Confezionamento
pkg of 6 ea
Produttore/marchio commerciale
200-15
Capacità
15 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
Natural rubber dropper bulbs for use with pipettes ensuring precise transfer and measurement of liquids.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Pipette fillers red silicone bulb type
Z239089
Pipette fillers
Pipette bulb capacity 2 mL
Sigma-Aldrich
Z136042
Pipette bulb
BRAND® pipette fillers Standard, for pipettes up to 10 mL
Z333980
BRAND® pipette fillers
Pipette fillers red natural rubber bulb type
Z136468
Pipette fillers
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z186686-6EA4061833299081