W379301
D-(−)-Ribose
≥98%
Sinonimo/i:
Dextro-ribose
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Conformità normativa
FDA 21 CFR 117
Saggio
≥98%
Attività ottica
[α]21/D −19.7°, c = 4 in H2O
Punto di fusione
88-92 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
odorless
Stringa SMILE
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)C([H])=O
InChI
1S/C5H10O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h1,3-5,7-10H,2H2/t3-,4+,5-/m0/s1
PYMYPHUHKUWMLA-LMVFSUKVSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Protective effect of thymoquinone on glycation of human myoglobin induced by d-ribose.: This study investigates the protective effects of thymoquinone against d-ribose-induced glycation in human myoglobin, highlighting potential therapeutic applications in preventing protein glycation (Liu et al., 2023).
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Separation of Ribose, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard; Xylitol, analytical standard; Mannose, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard