M6020
D-(+)-mannosio
powder, BioReagent, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
D-mannopiranosio
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
plant (Spruce, Birch or Beech Wood, Glucose)
Nome Commerciale
BioReagent
Saggio
≥99%
Stato
powder
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Punto di fusione
133-140 °C (lit.)
Solubilità
H2O: 50 mg/mL
applicazioni
agriculture
Stringa SMILE
OC[C@H]1OC(O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5+,6?/m1/s1
WQZGKKKJIJFFOK-QTVWNMPRSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- come standard di riferimento nell′analisi e nella quantificazione dei monosaccaridi dell′organismo tunicato Ascidiella aspersa
- come componente di un terreno di coltura per la selezione di semi di sorgo P898012 trasfettati con Agrobacterium
- come supplemento per un terreno di coltura con batteri filamentosi segmentati (SFB) per la coltivazione di linee cellulari umane
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?