M6633
α-D-Mannose pentaacetate
Sinonimo/i:
1,2,3,4,6-Penta-O-acetyl-α-D-mannopyranose
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
plant (ivory nut palm)
Saggio
≥98% (TLC)
Stato
powder
Attività ottica
[α]25/D 55.0 to 55.8°, c = 2.2% (w/v) in chloroform
tecniche
thin layer chromatography (TLC): suitable
Solubilità
chloroform: 100 mg/mL, clear, colorless
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(=O)OCC1OC(OC(C)=O)C(OC(C)=O)C(OC(C)=O)C1OC(C)=O
InChI
1S/C16H22O11/c1-7(17)22-6-12-13(23-8(2)18)14(24-9(3)19)15(25-10(4)20)16(27-12)26-11(5)21/h12-16H,6H2,1-5H3
LPTITAGPBXDDGR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?