146080
D-Sorbitol hexaacetate
97%
About This Item
Formula condensata:
CH3CO2CH2[CH(O2CCH3)]4CH2O2CCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
434.39
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Stato
solid
Attività ottica
[α]20/D +9.5°, c = 1 in acetone
Punto di fusione
100-104 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)OC[C@@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@H](OC(C)=O)[C@H](COC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/C18H26O12/c1-9(19)25-7-15(27-11(3)21)17(29-13(5)23)18(30-14(6)24)16(28-12(4)22)8-26-10(2)20/h15-18H,7-8H2,1-6H3/t15-,16+,17-,18-/m1/s1
NJVBTKVPPOFGAT-XMTFNYHQSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?