W340804
Methyl dihydrojasmonate, mixture of cis and trans
≥96%, FG
Sinonimo/i:
(3-Oxo-2-pentylcyclopentyl)acetic acid methyl ester, Methyl (3-oxo-2-pentylcyclopentyl)acetate
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Halal
Kosher
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA
Saggio
≥96%
Indice di rifrazione
n20/D 1.459 (lit.)
P. ebollizione
110 °C/0.2 mmHg (lit.)
Solubilità
H2O: insoluble
paraffin: soluble
propylene glycol: soluble
Densità
0.998 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
jasmine; floral
Stringa SMILE
CCCCCC1C(CCC1=O)CC(=O)OC
InChI
1S/C13H22O3/c1-3-4-5-6-11-10(7-8-12(11)14)9-13(15)16-2/h10-11H,3-9H2,1-2H3
KVWWIYGFBYDJQC-UHFFFAOYSA-N
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W340804-1KG-K | 4061837551741 |
W340804-5KG | |
W340804-5KG-K | 4061837551758 |
W340804-SAMPLE-K | 4061837536090 |
W340804-10KG | |
W340804-10KG-K | 4061837551734 |
W340804-1KG | |
W340804-SAMPLE |