Documenti
W376302
Sigma-Aldrich
Dihydrojasmone
≥98%, stabilized, FG
Sinonimo/i:
3-Methyl-2-pentyl-2-cyclopenten-1-one
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)4C5H4(CH3)(=O)
Numero CAS:
Peso molecolare:
166.26
Numero FEMA:
3763
Beilstein:
1906471
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
7.140
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Halal
Kosher
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Saggio
≥98%
contiene
α-tocopherol as stabilizer (synthetic)
Indice di rifrazione
n20/D 1.479 (lit.)
P. eboll.
120-121 °C/12 mmHg (lit.)
Densità
0.916 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
fresh; jasmine; floral; fruity
Stringa SMILE
CCCCCC1=C(C)CCC1=O
InChI
1S/C11H18O/c1-3-4-5-6-10-9(2)7-8-11(10)12/h3-8H2,1-2H3
YCIXWYOBMVNGTB-UHFFFAOYSA-N
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
204.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
96 °C - closed cup