59975
Jasmone
analytical standard
Sinonimo/i:
cis-3-Methyl-2-(2-pentenyl)-2-cyclopenten-1-one
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (sum of isomers, GC)
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezze
~6% trans-isomer
Indice di rifrazione
n20/D 1.498 (lit.)
n20/D 1.500
P. ebollizione
134-135 °C/12 mmHg (lit.)
Densità
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
Stringa SMILE
[H]\C(CC)=C(/[H])CC1=C(C)CCC1=O
InChI
1S/C11H16O/c1-3-4-5-6-10-9(2)7-8-11(10)12/h4-5H,3,6-8H2,1-2H3/b5-4-
XMLSXPIVAXONDL-PLNGDYQASA-N
Applicazioni
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
224.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
107 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)