W285803
2-feniletanolo
≥99%, FCC, FG
Sinonimo/i:
β-PEA, 2-feniletil alcol, Benzil carbinolo, PEA
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Densità del vapore
4.21 (vs air)
Tensione di vapore
1 mmHg ( 58 °C)
Saggio
≥99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5317 (lit.)
P. ebollizione
219-221 °C/750 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−27 °C (lit.)
Densità
1.020 g/mL at 20 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
honey; floral; rose
Stringa SMILE
OCCc1ccccc1
InChI
1S/C8H10O/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2
WRMNZCZEMHIOCP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Raccomandato
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
215.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
102 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W285803-20KG | |
W285803-20KG-K | |
W285803-25KG | |
W285803-SAMPLE | |
W285803-SAMPLE-K | 4061837800641 |
W285803-10KG | |
W285803-10KG-K | 4061837800610 |
W285803-1DRUM-K | |
W285803-1KG | |
W285803-1KG-K | 4061837800627 |
W285803-25KG-K | 4061837800634 |