Documenti fondamentali
8.07006
Sigma-Aldrich
2-Phenylethanol
for synthesis
Sinonimo/i:
2-Phenylethanol, Phenethyl alcohol, Benzylcarbinol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H10O
Numero CAS:
Peso molecolare:
122.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
Numero indice EU:
200-456-2
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
0.08 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
410 °C
Potenza
2230 mg/kg LD50, oral (Rat)
300-2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
1.4-11.9 % (v/v)
pH
6-7 (20 °C, 20 g/L in H2O)
P. ebollizione
219 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-27 °C
Temp. transizione
flash point 101.5 °C
Densità
1.02 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
OCCc1ccccc1
InChI
1S/C8H10O/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2
WRMNZCZEMHIOCP-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • The bacteriostatic activity of 2-phenylethanol derivatives correlates with membrane binding affinity: This study examines how the bacteriostatic properties of 2-phenylethanol derivatives are influenced by their affinity for binding to membranes, providing insights into their antimicrobial effectiveness (IS Kleinwächter et al., 2021).
  • Anti-depressive-like effect of 2-phenylethanol inhalation in mice: This study explores the neuropsychological effects of inhaling 2-phenylethanol, suggesting potential therapeutic applications for depression (H Ueno et al., 2019).
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.019 - 1.020
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
215.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
102 °C - closed cup