Documenti fondamentali
77861
Sigma-Aldrich
2-feniletanolo
≥99.0% (GC)
Sinonimo/i:
β-PEA, 2-feniletil alcol, Benzil carbinolo, PEA
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH2CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
122.16
Beilstein:
1905732
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Densità del vapore
4.21 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
1 mmHg ( 58 °C)
Saggio
≥99.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.5317 (lit.)
P. eboll.
219-221 °C/750 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−27 °C (lit.)
Densità
1.020 g/mL at 20 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
phenyl
Stringa SMILE
OCCc1ccccc1
InChI
1S/C8H10O/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2
WRMNZCZEMHIOCP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Il 2-feniletanolo è un alcol aromatico usato come aromatizzante nell′industria cosmetica, in quella dei profumi e in quella alimentare.
Applicazioni
  • L'attività batteriostatica dei derivati del 2-feniletanolo è correlata all'affinità di legame con la membrana: questo studio esamina come le proprietà batteriostatiche dei derivati del 2-feniletanolo siano influenzate dalla loro affinità di legame con le membrane, fornendo indicazioni sulla loro efficacia antimicrobica (IS Kleinwächter et al., 2021).
  • Effetto simile agli antidepressivi dell'inalazione di 2-feniletanolo nei topi: questo studio esplora gli effetti neuropsicologici dell'inalazione di 2-feniletanolo, suggerendo potenziali applicazioni terapeutiche per la depressione (H Ueno et al., 2019).
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
215.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
102 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Mengwan Li et al.
Biotechnology for biofuels, 14(1), 3-3 (2021-01-08)
2-phenylethanol (2-PE) is a rose-scented flavor and fragrance compound that is used in food, beverages, and personal care products. Compatibility with gasoline also makes it a potential biofuel or fuel additive. A biochemical process converting glucose or other fermentable sugars
Jeong-Eeh Lee et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 174, 115-122 (2019-06-05)
Benzene (B), toluene (T), ethylbenzene (E), o-, m- and p-xylene (o-, m-, p-X) are ubiquitous and frequently exposed to human throughout the environment. Previously published test methods for phenolic biomarkers are not sensitive enough to be detected in most general
Jaspreet Singh et al.
Biochimica et biophysica acta, 1831(4), 747-758 (2013-01-16)
X-linked adrenoleukodystrophy (X-ALD) is a peroxisomal disorder caused by mutations in the ABCD1 gene. Accumulation of very long chain fatty acids (VLCFA) that have been attributed to reduced peroxisomal VLCFA β-oxidation activity are the hallmark of the disease. Overexpression of
M M W Etschmann et al.
Applied microbiology and biotechnology, 59(1), 1-8 (2002-06-20)
2-Phenylethanol (2-PE) is an important flavour and fragrance compound with a rose-like odour. Most of the world's annual production of several thousand tons is synthesised by chemical means but, due to increasing demand for natural flavours, alternative production methods are
Noura Ahmed Hassan et al.
Chemico-biological interactions, 213, 28-36 (2014-02-11)
Atherosclerosis is a major macrovascular complication of diabetes that increases the risks for myocardial infarction, stroke, and other vascular diseases. The effect of a selective 5-lipoxygenase enzyme inhibitor; caffeic acid phenethyl ester (CAPE) on diabetes-induced atherosclerotic manifestations was investigated. Insulin
Protocolli
Information on the Amide bond and the Catalytic Amide Bond Formation Protocol. Amidation of amines and alcohols. The amide bond, an important linkage in organic chemistry, is a key functional group in peptides, polymers, and many natural products and pharmaceuticals.