W324000
o-Toluenethiol
≥97%, FG
Sinonimo/i:
2-Methylbenzenethiol, o-Thiocresol
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Grado
FG
Halal
Kosher
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Saggio
≥97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.578 (lit.)
P. ebollizione
195 °C (lit.)
Punto di fusione
10-12 °C (lit.)
Densità
1.054 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
bacon; meaty; sulfurous
Stringa SMILE
Cc1ccccc1S
InChI
1S/C7H8S/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h2-5,8H,1H3
LXUNZSDDXMPKLP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- RIFM fragrance ingredient safety assessment, o-toluenethiol, CAS Registry Number 137-06-4.: This study conducted a safety assessment of o-toluenethiol as a fragrance ingredient.(Api et al., 2024).
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
145.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
63 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W324000-100G | |
W324000-100G-K | 4061837820175 |
W324000-1KG-K | 4061837820182 |
W324000-500G-K | 4061837820199 |
W324000-1KG | |
W324000-500G | |
W324000-5KG | |
W324000-5KG-K | |
W324000-SAMPLE | |
W324000-SAMPLE-K | 4061837528415 |