W353600
Dimethyl disulfide
natural, ≥98%, FG
Sinonimo/i:
DMDS, Methyl disulfide
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
broccoli
sugar cane
Livello qualitativo
Grado
FG
Halal
Kosher
natural
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Densità del vapore
3.24 (vs air)
Tensione di vapore
22 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥98%
Temp. autoaccensione
>572 °F
Limite di esplosione
16 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.525 (lit.)
P. ebollizione
109 °C (lit.)
Punto di fusione
−85 °C (lit.)
Densità
1.046 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
cabbage; onion; vegetable; sulfurous
Stringa SMILE
CSSC
InChI
1S/C2H6S2/c1-3-4-2/h1-2H3
WQOXQRCZOLPYPM-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 Inhalation - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Upper respiratory tract
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
59.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
15 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?