W321206
trans,trans-2,4-Nonadienal
≥89%, FG
Sinonimo/i:
(E,E)-2,4-nonadienal, trans,trans-2,4-nonadiene aldehyde
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Kosher
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Densità del vapore
>1 (vs air)
Saggio
≥89%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5207 (lit.)
P. ebollizione
97-98 °C/10 mmHg (lit.)
Densità
0.862 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
fatty; green; melon; floral
Stringa SMILE
[H]C(=O)\C([H])=C([H])\C([H])=C(/[H])CCCC
InChI
1S/C9H14O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h5-9H,2-4H2,1H3/b6-5+,8-7+
ZHHYXNZJDGDGPJ-BSWSSELBSA-N
Categorie correlate
Azioni biochim/fisiol
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
186.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
86 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W321206-1KG-K | 4061837846274 |
W321206-25G-K | 4061837846281 |
W321206-SAMPLE | |
W321206-SAMPLE-K | 4061837846298 |
W321206-100G | |
W321206-100G-K | 4061837846267 |
W321206-1KG | |
W321206-25G |