Documenti fondamentali
W342203
Sigma-Aldrich
trans,trans-2,4-Undecadienal
≥95%, FG
Sinonimo/i:
(2E,4E)-undeca-2,4-dienal, (E,E)-2,4-undecadienal
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)5CH=CHCH=CHCHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
166.26
Numero FEMA:
3422
Numero CE:
N° CoE:
10385
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
5.196
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Halal
Kosher
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Saggio
≥95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.514 (lit.)
Densità
0.869 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
butter; spicy
Stringa SMILE
[H]C(=O)\C([H])=C([H])\C([H])=C(/[H])CCCCCC
InChI
1S/C11H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12/h7-11H,2-6H2,1H3/b8-7+,10-9+
UVIUIIFPIWRILL-XBLVEGMJSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W342203-1KG
W342203-25G-K4061837835643
W342203-SAMPLE-K4061837835650
W342203-100G
W342203-100G-K4061837835629
W342203-1KG-K4061837835636
W342203-25G
W342203-SAMPLE