W315605
4-Ethylphenol
≥98%, FG
Sinonimo/i:
1-ethyl-4-hydroxybenzene, 4-hydroxyphenyl ethane, p-ethylphenol
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agenzia
follows IFRA guidelines
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Densità del vapore
4.2 (vs air)
Tensione di vapore
0.13 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥98%
P. ebollizione
218-219 °C (lit.)
Punto di fusione
40-42 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
smoky; phenolic
Stringa SMILE
CCc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H10O/c1-2-7-3-5-8(9)6-4-7/h3-6,9H,2H2,1H3
HXDOZKJGKXYMEW-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Sorption Behavior of Volatile Phenols at the Oak Wood/Wine Interface in a Model System.: This research explores the interaction between 4-ethylphenol and oak wood in wine aging, contributing to the understanding of volatile phenol adsorption and its impact on wine flavor (Barrera-García et al., 2006).
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
212.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
100 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?