Documenti fondamentali
W278408
Sigma-Aldrich
Nonanoic acid
≥96%, FG
Sinonimo/i:
Acid C9, Pelargonic acid
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)7COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
158.24
Numero FEMA:
2784
Beilstein:
1752351
Numero CE:
N° CoE:
29
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
8.029
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agenzia
follows IFRA guidelines
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 1010
FDA 21 CFR 172.515
FDA 21 CFR 315
Densità del vapore
5.5 (vs air)
Tensione di vapore
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥96%
Limite di esplosione
9 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.432 (lit.)
P. ebollizione
268-269 °C (lit.)
Punto di fusione
9 °C (lit.)
Densità
0.906 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
waxy; cheesy; tallow
Stringa SMILE
CCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C9H18O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9(10)11/h2-8H2,1H3,(H,10,11)
FBUKVWPVBMHYJY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Nonanoic acid occurs naturally in Pelargonium L′Her. It one of the flavor constituents of cooked rice, acerola fruit, licorice and yogurt.
Applicazioni
Nonanoic acid has been used as a standard for the quantification of odorant compounds in French mimosa absolute oil by GC-Sniffing.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
278.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
137 °C - Pensky-Martens closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Volatile flavor components of licorice.
Frattini C, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 25(6), 1238-1241 (1977)
Alternative management of roadside vegetation.
Barker AV & Prostak RG.
HortTechnology, 19(2), 346-352 (2009)
Chemical composition of French mimosa absolute oil.
Perriot R, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 58(3), 1844-1849 (2010)
Volatile flavor compounds in yogurt: a review
Cheng H.
Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 50(10), 938-950 (2010)
Volatile flavor constituents of acerola (Malpighia emarginata DC.) fruit.
Pino JA & Marbot R.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 49(12), 5880-5882 (2001)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W278408-10KG-K4061838257291
W278408-20KG-K4061837516658
W278408-10KG
W278408-1KG
W278408-1KG-K4061838257307
W278408-20KG
W278408-5KG
W278408-5KG-K4061838257314
W278408-SAMPLE
W278408-SAMPLE-K4061837516689