W214000
Benzyl butyrate
≥98%, FCC, FG
Sinonimo/i:
Benzyl butanoate, Benzyl n-butyrate, Phenylmethyl butyrate
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Saggio
≥98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.494 (lit.)
P. ebollizione
240 °C (lit.)
Densità
1.009 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
fresh; fruity; floral
Stringa SMILE
CCCC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C11H14O2/c1-2-6-11(12)13-9-10-7-4-3-5-8-10/h3-5,7-8H,2,6,9H2,1H3
VONGZNXBKCOUHB-UHFFFAOYSA-N
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
224.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
107 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W214000-5KG-K | 4061837543838 |
W214000-SAMPLE | |
W214000-SAMPLE-K | 4061837508493 |
W214000-10KG | |
W214000-10KG-K | 4061837543814 |
W214000-1KG | |
W214000-1KG-K | 4061837543821 |
W214000-5KG |