W257206
Hexyl hexanoate
≥97%, FG
Sinonimo/i:
Hexyl caproate
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Saggio
≥97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.424 (lit.)
P. ebollizione
245-246 °C (lit.)
Punto di fusione
−55 °C (lit.)
Densità
0.863 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
green; vegetable; fruity
Stringa SMILE
CCCCCCOC(=O)CCCCC
InChI
1S/C12H24O2/c1-3-5-7-9-11-14-12(13)10-8-6-4-2/h3-11H2,1-2H3
NCDCLPBOMHPFCV-UHFFFAOYSA-N
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
210.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
99 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W257206-1KG | |
W257206-20KG-K | 4061837551284 |
W257206-9KG | |
W257206-SAMPLE | |
W257206-1KG-K | 4061837551277 |
W257206-20KG | |
W257206-9KG-K | 4061837551291 |
W257206-SAMPLE-K | 4061837515477 |