Documenti fondamentali
W349801
Sigma-Aldrich
cis-3-Hexenyl 3-methylbutanoate
≥97%, FCC, FG
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CHCH2CO2CH2CH2CH=CHC2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
184.28
Numero FEMA:
3498
Numero CE:
N° CoE:
2344
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
09.505
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Halal
Kosher
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
Saggio
≥97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.432 (lit.)
P. ebollizione
98 °C/15 mmHg (lit.)
Densità
0.874 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
apple; green
Stringa SMILE
CC\C=C/CCOC(=O)CC(C)C
InChI
1S/C11H20O2/c1-4-5-6-7-8-13-11(12)9-10(2)3/h5-6,10H,4,7-9H2,1-3H3/b6-5-
AIQLNKITFBJPFO-WAYWQWQTSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
140.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
60 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Martin Heil et al.
Journal of chemical ecology, 34(5), 601-604 (2008-04-15)
Herbivore-induced volatile organic compounds (VOCs) are widely appreciated as an indirect defense mechanism since carnivorous arthropods use VOCs as cues for host localization and then attack herbivores. Another function of VOCs is plant-plant signaling. That VOCs elicit defensive responses in
Riikka Rinnan et al.
Frontiers in microbiology, 4, 224-224 (2013-08-24)
Biogenic volatile organic compounds (BVOCs) affect both atmospheric processes and ecological interactions. Our primary aim was to differentiate between BVOC emissions from above- and belowground plant parts and heath soil outside the growing season. The second aim was to assess
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W349801-100G
W349801-1KG
W349801-9KG
W349801-SAMPLE-K4061837520921
W349801-100G-K4061837520907
W349801-1KG-K4061837520914
W349801-9KG-K
W349801-SAMPLE