PHR2988
Star Anise Oil
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinonimo/i:
Anise star oil
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1036960
Famiglia di API
anise oil
Attività ottica
[α]20/D −1°, neat
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 1 g
Indice di rifrazione
n20/D 1.554 (lit.)
P. eboll.
232 °C (lit.)
Densità
0.980 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)