10521
Anise oil
nature identical
Sinonimo/i:
Anise seed oil
About This Item
Prodotti consigliati
Indice di rifrazione
n20/D 1.552-1.561
n20/D 1.554 (lit.)
P. eboll.
232 °C (lit.)
Densità
0.980 g/mL at 25 °C (lit.)
0.978-0.990 (D20/4 )
applicazioni
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Temperatura di conservazione
2-8°C
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
199.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
93 °C - closed cup