Documenti fondamentali
W530462
Sigma-Aldrich
Tonka bean absolute
FG
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
NACRES:
NA.21
Origine biologica
Dipteryx odorata
Grado
FG
Kosher
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Stato
semisolid
Composizione
Coumarin, 20-50%
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
coumarin; rich; warm
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>212.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 100 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)