Documenti fondamentali
W467314
Sigma-Aldrich
δ-Hexadecalactone
≥98%, FG
Sinonimo/i:
δ-Juniper lactone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H30O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
254.41
Numero FEMA:
4673
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
Numero Flavis:
10.049
NACRES:
NA.21
Grado
FG
Halal
Kosher
Livello qualitativo
Conformità normativa
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Descrizione
Organoleptic:
Class: Fatty
SubClass: Other
Saggio
≥98%
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
butter; waxy
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)