Documenti fondamentali
W240001
Sigma-Aldrich
γ-Dodecalactone
≥97%, FCC, FG
Sinonimo/i:
(±)-4-Dodecanolide, (±)-γ-Octyl-γ-butyrolactone, (±)-Dihydro-5-octyl-2(3H)-furanone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H22O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
198.30
Numero FEMA:
2400
Beilstein:
126680
Numero CE:
N° CoE:
2240
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
10.019
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Halal
Kosher
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
Saggio
≥97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.452 (lit.)
P. ebollizione
130-132 °C/1.5 mmHg (lit.)
Punto di fusione
17-18 °C (lit.)
Densità
0.936 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
coconut; creamy; fatty; fruity; peach; sweet
Stringa SMILE
CCCCCCCCC1CCC(=O)O1
InChI
1S/C12H22O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-11-9-10-12(13)14-11/h11H,2-10H2,1H3
WGPCZPLRVAWXPW-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... CYP1A2(1544)
Categorie correlate
Applicazioni
  • Differentiation of Rums Produced from Sugar Cane Juice (Rhum Agricole) from Rums Manufactured from Sugar Cane Molasses by a Metabolomics Approach.: This study uses a metabolomics approach to differentiate between rums made from sugar cane juice and those from molasses, focusing on key flavor compounds such as gamma-dodecalactone. This research provides insight into the flavor chemistry of rum, supporting better understanding of food flavor and authenticity (Franitza et al., 2018).
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
228.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
109 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Laura E Korhonen et al.
Journal of medicinal chemistry, 48(11), 3808-3815 (2005-05-27)
The purpose of this study was to determine the cytochrome P450 1A2 (CYP1A2) inhibition potencies of structurally diverse compounds to create a comprehensive three-dimensional quantitative structure-activity relationship (3D-QSAR) model of CYP1A2 inhibitors and to use this model to predict the
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W240001-100G
W240001-5KG
W240001-SAMPLE-K4061837806698
W240001-100G-K4061837806674
W240001-1KG
W240001-1KG-K4061837806681
W240001-5KG-K4061837509803
W240001-SAMPLE