Documenti fondamentali
W240115
Sigma-Aldrich
δ-Dodecalactone
greener alternative
mixture of isomers, natural, ≥98%, FG
Sinonimo/i:
(±)-5-Dodecanolide, (±)-δ-Heptyl-δ-valerolactone, (±)-6-Heptyltetrahydro-2H-pyran-2-one, 5-Hydroxydodecanoic acid δ-lactone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H22O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
198.30
Numero FEMA:
2401
Beilstein:
1282749
Numero CE:
N° CoE:
624
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
10.008
NACRES:
NA.21
Origine biologica
Cocos nucifera (oil)
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
agenzia
follows IFRA guidelines
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Saggio
≥98%
Caratteristiche più verdi
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Indice di rifrazione
n20/D 1.460 (lit.)
P. ebollizione
140-141 °C/1 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−12 °C (lit.)
Densità
0.942 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
tree nuts
Allergene in fragranze
no known allergens
Categoria alternativa più verde
Organolettico
butter; cheese; coconut; creamy; oily; peach
Stringa SMILE
CCCCCCCC1CCCC(=O)O1
InChI
1S/C12H22O2/c1-2-3-4-5-6-8-11-9-7-10-12(13)14-11/h11H,2-10H2,1H3
QRPLZGZHJABGRS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives . This product is a Biobased products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Less Hazardous Chemical Syntheses” and “Use of Renewable Feedstock”.
Altre note
Natural occurrence: Blue cheese, heated butter, pork fat, rum, sherry and cheeses.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W240115-100G-K4061834396475
W240115-1KG-K4061837512056
W240115-500G-K4061834404057
W240115-SAMPLE-K4061834355175