W208507
Isoamyl isovalerate
≥98%, FCC, FG
Sinonimo/i:
Isopentyl 3-methylbutyrate, Isopentyl isovalerate
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Grado
FG
Halal
Kosher
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Saggio
≥98%
Impurezze
<30% 2-methylbutyl isovalerate
Indice di rifrazione
n20/D 1.412 (lit.)
P. ebollizione
192-193 °C (lit.)
Densità
0.854 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
apple; green; fruity; sweet
Stringa SMILE
CC(C)CCOC(=O)CC(C)C
InChI
1S/C10H20O2/c1-8(2)5-6-12-10(11)7-9(3)4/h8-9H,5-7H2,1-4H3
XINCECQTMHSORG-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Evaluation of PTR-ToF-MS as a tool to track the behavior of hop-derived compounds during the fermentation of beer.: This study discusses the use of isoamyl isovalerate in tracking fermentation processes, impacting flavor development in beer production (Richter et al., 2018).
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
176.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
80 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W208507-20KG | |
W208507-9KG | |
W208507-SAMPLE-K | 4061837543654 |
W208507-1KG | |
W208507-1KG-K | 4061837543623 |
W208507-20KG-K | 4061837543630 |
W208507-9KG-K | 4061837543647 |
W208507-SAMPLE |