W214019
Benzyl butyrate
natural, ≥98%, FCC, FG
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
agenzia
follows IFRA guidelines
meets requirements for JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
Saggio
≥98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.494 (lit.)
P. ebollizione
240 °C (lit.)
Densità
1.009 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
fresh; floral; fruity
Stringa SMILE
CCCC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C11H14O2/c1-2-6-11(12)13-9-10-7-4-3-5-8-10/h3-5,7-8H,2,6,9H2,1H3
VONGZNXBKCOUHB-UHFFFAOYSA-N
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
224.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
107 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W214019-100G | |
W214019-1KG-K | 4061837876196 |
W214019-SAMPLE | |
W214019-100G-K | 4061837876189 |
W214019-1KG | |
W214019-25G | |
W214019-25G-K | |
W214019-SAMPLE-K | 4061837876202 |