Documenti fondamentali
S2GVU11RE
Millipore
Sistema di filtrazione sotto vuoto Millipore® Stericup® Quick Release
pore size 0.22 μm, PVDF membrane, funnel capacity 1000 mL, pack of 12 ea
Sinonimo/i:
SCGVU11RE, Sistema di filtrazione sterile sotto vuoto Stericup Quick Release-GV
About This Item
Codice UNSPSC:
41104914
NACRES:
NB.24
Materiali
PVDF membrane
polystyrene bottle
polystyrene funnel(s)
polystyrene housing
Livello qualitativo
Sterilità
sterile; irradiated
Nome Commerciale
Stericup®
Caratteristiche
hydrophilic
Confezionamento
pack of 12 ea
Parametri
max. temp. at 45 °C
Descrizione
2.4 mL (hold-up volume)
tecniche
sterile filtration: suitable
Altezza
319 mm
Capacità
1000 mL
Diametro
13.5 cm
Diam. filtro
73 mm
Superficie filtrante
40 cm2
Capacità imbuto
1000 mL
Matrice
Durapore®
Dimensione pori
0.22 μm pore size
Raccordi
inlet funnel
outlet flask (Receiver)
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Con i sistemi di filtrazione Stericup® and Steritop® potete filtrare senza problemi e lavorare in tutta tranquillità.
I dispositivi di filtrazione sotto vuoto sterile Stericup® and Steritop® utilizzano membrane ad alte prestazioni particolarmente affidabili per la filtrazione sterile ottimale di reagenti di laboratorio, tamponi e terreni di coltura. Questi dispositivi, caratterizzati da una forma stabile e priva di sporgenze, abbinano portate e prestazioni di alto livello ad un binding aspecifico ridotto.
Questa unità filtrante Stericup® con membrana in fluoruro di polivinilidene (PVDF) di grado 0,22 μm è composta da un imbuto filtrante innestabile su bottiglia (“bottle-top”) da 1000 mL e da un flacone di raccolta da 1000 mL dotato di tappo a scatto per la filtrazione e la conservazione del filtrato.
Applicazioni
I sistemi Stericup® e Steritop® sono pensati per ridurre la formazione di schiuma e la denaturazione delle proteine e, nello stesso tempo, per massimizzare il flusso di filtrazione e possono essere utilizzati per la filtrazione sterile col vuoto di soluzioni acquose quali i terreni di coltura e i fluidi biologici.
  • Terreni di coltura con/senza additivi
    • Tamponi
    • Soluzioni biologiche
  • Solo per impiego a fini di ricerca.
    Caratteristiche e vantaggi
    • L′imbuto filtrante “Quick release” si sgancia dal flacone di raccolta con un semplice movimento rotatorio di un quarto di giro—riducendo così l′eventualità di fuoriuscite e facilitando le operazioni manuali su banco o sotto cappa.
    • Le caratteristiche della membrana, quali composizione e dimensione dei pori, sono riportate in tutta evidenza sull′elemento filtrante Steritop, così da velocizzare la scelta del filtro adatto per ogni applicazione.
    • Il tappo di sicurezza a scatto, dotato di sporgenze a flangia, è stato perfezionato in modo da garantire una presa sicura quando bagnato e quando asciutto—e il meccanismo di arresto tattile certifica la perfetta chiusura del flacone. Non dovrete preoccuparvi più di tanto dell′eventualità di una fuoriuscita di liquido o della contaminazione di filtrati sterili.
    • L′ampia superficie di scrittura satinata presente sul flacone di raccolta e il colore più chiaro del tappo migliorano la leggibilità e riducono il rischio di segni illeggibili per facilitare le operazioni di marcatura dei campioni.
    • Per evitare rischi di contaminazione, il tappo a scatto può essere appoggiato comodamente anche sul fianco.
    • I flaconi di raccolta sono impilabili, con conseguente risparmio di spazio in armadio o in magazzino.
    Note legali
    Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
    Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
    Stericup is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany