Key Documents
W267708
Sigma-Aldrich
4′-Methylacetophenone
≥95%, FCC, FG
Sinonimo/i:
Methyl p-tolyl ketone
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H4COCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
134.18
Numero FEMA:
2677
Beilstein:
606053
Numero CE:
N° CoE:
156
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
7.022
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Halal
Kosher
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Saggio
≥95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.533 (lit.)
P. eboll.
226 °C (lit.)
Punto di fusione
22-24 °C (lit.)
Densità
1.004 g/mL at 20 °C
1.005 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
hawthorne; floral
Stringa SMILE
CC(=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C9H10O/c1-7-3-5-9(6-4-7)8(2)10/h3-6H,1-2H3
GNKZMNRKLCTJAY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
4′-Methylacetophenone occurs naturally in mango, tomato and orange.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
179.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
82 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Volatile components from mango (Mangifera indica L.) cultivars.
Pino JA, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 53(6), 2213-2223 (2005)
Volatile aroma constituents of orange.
Macleod AJ, et al
Phytochemistry, 27(7), 2185-2188 (1988)
A novel approach for nontargeted data analysis for metabolomics. Large-scale profiling of tomato fruit volatiles.
Tikunov Y, et al.
Plant Physiology, 139(3), 1125-1137 (2005)
Koji Uwai et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 16(3), 1084-1089 (2007-11-17)
Stereoselective reductive metabolism of various p-substituted acetophenone derivatives was studied using isolated rat liver 3alpha-hydroxysteroid dehydrogenase (3alpha-HSD). Kinetic experiments were performed and analyzed by measuring the products by HPLC using a chiral column. The results demonstrated that the presence of