Documenti fondamentali
W410100
Sigma-Aldrich
Mango furanone
natural, ≥98%, FG
Sinonimo/i:
2,5 Dimethyl furan-3-one
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H8O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
112.13
Numero FEMA:
4101
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
Numero Flavis:
13.119
NACRES:
NA.21
Origine biologica
botanical
Livello qualitativo
Grado
FG
Halal
Kosher
natural
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 117
Saggio
≥98%
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
caramel; fruity
InChI
1S/C6H8O2/c1-4-3-6(7)5(2)8-4/h3,5H,1-2H3
ASOSVCXGWPDUGN-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Note legali
For R&D use and/or Food Manufacture Only.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
125.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
51.67 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W410100-1KG-K4061835564019
W410100-100G-K4061835515806
W410100-SAMPLE-K4061835508907