Documenti fondamentali
W444165
Sigma-Aldrich
Jasmolactone
≥95%
Sinonimo/i:
Petal pyranone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H16O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
168.23
Numero FEMA:
4441
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
Numero Flavis:
10.040
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
Fragrance grade
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
Saggio
≥95%
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
apricot; coconut; jasmine; fruity; floral; peach
Stringa SMILE
O1C(CCCC1=O)CC\C=C\C
InChI
1S/C10H16O2/c1-2-3-4-6-9-7-5-8-10(11)12-9/h2-3,9H,4-8H2,1H3/b3-2+
NBCMACYORPIYNY-NSCUHMNNSA-N
Categorie correlate
Esclusione di responsabilità
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W444165-500G4061835046843
W444165-100G4061835046836
W444165-SAMPLE4061835046850