Documenti fondamentali
59920
Sigma-Aldrich
Isovalerophenone
≥98.0% (GC)
Sinonimo/i:
Isobutyl phenyl ketone
About This Item
Formula condensata:
C6H5COCH2CH(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
162.23
Beilstein:
1861344
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥98.0% (GC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.512 (lit.)
n20/D 1.512
P. eboll.
72-74 °C/3 mmHg (lit.)
Densità
0.966 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ketone
phenyl
Stringa SMILE
CC(C)CC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C11H14O/c1-9(2)8-11(12)10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9H,8H2,1-2H3
HEOVGVNITGAUKL-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
210.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
99 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)