W258318
Hydroxycitronellal
≥95%, FCC, FG
Sinonimo/i:
7-Hydroxy-3,7-dimethyl-octanal
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Saggio
≥95%
Composizione
contains IFRA and EU 1223/2009 restricted Hydroxycitronellal
Indice di rifrazione
n20/D 1.448 (lit.)
P. ebollizione
257 °C (lit.)
Densità
0.923 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
hydroxycitronellal
Organolettico
green; melon; floral; sweet
Stringa SMILE
[H]C(=O)CC(C)CCCC(C)(C)O
InChI
1S/C10H20O2/c1-9(6-8-11)5-4-7-10(2,3)12/h8-9,12H,4-7H2,1-3H3
WPFVBOQKRVRMJB-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W258318-10KG | 4061838180476 |
W258318-1KG | 4061838257116 |
W258318-5KG | 4061838180483 |
W258318-SAMPLE | 4061838191748 |