Documenti fondamentali
W234907
Sigma-Aldrich
Cyclohexyl acetate
≥98%, FG
About This Item
Formula condensata:
CH3COOC6H11
Numero CAS:
Peso molecolare:
142.20
Numero FEMA:
2349
Numero CE:
N° CoE:
217
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.027
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Saggio
≥98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.439 (lit.)
P. ebollizione
172-173 °C (lit.)
Densità
0.966 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
musty; fruity; sweet
Stringa SMILE
CC(=O)OC1CCCCC1
InChI
1S/C8H14O2/c1-7(9)10-8-5-3-2-4-6-8/h8H,2-6H2,1H3
YYLLIJHXUHJATK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Cyclohexyl acetate is a monocyclic ester that can be used as a flavoring agent and fragrance ingredient.
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
136.4 °F - DIN 51758
Punto d’infiammabilità (°C)
58 °C - DIN 51758
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Fragrance material review on cyclohexyl acetate
Bhatia SP, et al.
Food And Chemical Toxicology, 46(12), S52-S55 (2008)
A toxicologic and dermatologic assessment of cyclic acetates when used as fragrance ingredients
Belsito D, et al.
Food And Chemical Toxicology, 46(12), S1-S27 (2008)