Documenti fondamentali
345797
Sigma-Aldrich
α1-3,6-Galactosidase, Recombinant, E. coli
Catalyzes the hydrolysis of α1,3-linked and α1,6-linked, non-reducing terminal galactose from complex carbohydrates and glycoproteins.
Sinonimo/i:
α1-3,6-Galactosidase, Recombinant, E. coli, α1-3,6-D-Galactoside Galactohydrolase
About This Item
Numero CAS:
Classificazione EC (Enzyme Commission):
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.54
Ricombinante
expressed in E. coli
Livello qualitativo
Stato
liquid
Attività specifica
≥30 units/mg protein
≥85 units/mL
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
do not freeze
Attività estranea
Proteases, none detected
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Recombinant α1-3,6-galactosidase expressed in E. coli. Catalyzes the hydrolysis of α1,3-linked and α1,6-linked, non-reducing terminal galactose from complex carbohydrates and glycoproteins. Particularly efficient in removing α-linked galactose under conditions where the pH must be neutral or above, as with live cells.
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Definizione di unità
One unit is defined as the amount of enzyme that will catalyze the release of 1.0 µmol p-nitrophenol from p-nitrophenyl-α-D-galactopyranoside per min at 25°C, pH 6.5.
Stato fisico
In 50 mM sodium phosphate buffer, pH 7.5.
Altre note
Prime, S., et al. 1996. J. Chromatogr. 720, 263.
Dwek, R.A., et al. 1993. Annu. Rev. Biochem. 62, 65.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2