G5635
β-Galactosidase from Escherichia coli
Grade VIII, lyophilized powder, ≥500 units/mg protein
Sinonimo/i:
β-D-Galactoside galactohydrolase, Lactase
About This Item
Prodotti consigliati
Tipo
Grade VIII
Livello qualitativo
Forma fisica
lyophilized powder
Attività specifica
≥500 units/mg protein
PM
465 kDa
non contiene
BSA as extender
Composizione
Protein, ≥60% biuret
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Proprietà fisiche
Definizione di unità
Stato fisico
Inibitore
Substrato
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
I clienti hanno visto anche
Articoli
For use as a marker in SDS-PAGE; Albumin from chicken egg white, For use as a marker in SDS-PAGE; L-Lactic Dehydrogenase from rabbit muscle, Type XI, lyophilized powder, 600-1,200 units/mg protein