34038
Isoeugenol
analytical standard
Sinonimo/i:
2-Methoxy-4-propenylphenol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Densità del vapore
>1 (vs air)
Tensione di vapore
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.575 (lit.)
P. ebollizione
132 °C/10 mmHg (lit.)
Densità
1.084 g/cm3
applicazioni
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
Stringa SMILE
OC1=CC=C(/C=C/C)C=C1OC
InChI
1S/C10H12O2/c1-3-4-8-5-6-9(11)10(7-8)12-2/h3-7,11H,1-2H3/b4-3+
BJIOGJUNALELMI-ONEGZZNKSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
233.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
112 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?